Learn More
Methylprednisolone succinate, MedChemExpress
Código de producto. 16458826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458826 100 mg 100 miligramos
16454637 50 mg 50 miligramos
16448728 10 mg 10 miligramos
16441466 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16458826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1900
MedChemExpress Methylprednisolone succinate is a synthetic glucocorticoid and widely used as an anti-inflammatory agent.
Methylprednisolone succinate is a synthetic glucocorticoid and widely used as an anti-inflammatory agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylprednisolone succinate
CAS 2921-57-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H34O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo Methylprednisolone hydrogen succinate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.73 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(CCC(O)=O)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 474.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.54
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death