Learn More
Metilprednisolona, Mikromol™
Descripción
Metilprednisolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylprednisolone |
| CAS | 83-43-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Methylprednisolone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H30 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Methylprednisolone, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. B (EP), 6α-methylprednisolone, Methylprednisolone Acetate Impurity B, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |