Learn More
Methylprednisolone, MedChemExpress
Código de producto. 16458196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458196 100 mg 100 miligramos
16432076 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458196 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0260
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Methylprednisolone is a synthetic corticosteroid with anti-inflammatory and immunomodulating properties. Methylprednisolone improve severe or critical COVID-19 by activating ACE2 and reducing IL-6 levels.
Methylprednisolone is a synthetic corticosteroid with anti-inflammatory and immunomodulating properties. Methylprednisolone improve severe or critical COVID-19 by activating ACE2 and reducing IL-6 levels.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo U 7532
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (333.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C[C@]2(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@@](O)(C(CO)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C2=C1
Peso molecular (g/mol) 374.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.47
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.