Learn More
Succinato de hidrógeno de metilprednisolona, LoGiCal
Produktkod. 30460035
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30460035 10 mg 10 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460035 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1515.00
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Methylprednisolone Hydrogen Succinate
CAS 2921-57-5
Nombres de analitos o componentes Methylprednisolone Hydrogen Succinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H34 O8
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methylprednisolone hydrogen succinate, 6-Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone 21-hemisuccinate, Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone succinate, 4-[(11beta,17-Dihydroxy-6alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid, (6alpha,11beta)-21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-(H succinate) (7CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-(hydrogen succinate) (8CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-succinate (6CI), 6alpha-Methylprednisolone 21-succinate, 6alpha-Methylprednisolone hemisuccinate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Nombre IUPAC Ácido 4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetoxi]-4-oxobutanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 474.54
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2254 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.