Learn More
Succinato de hidrógeno de metilprednisolona, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Methylprednisolone Hydrogen Succinate |
| CAS | 2921-57-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Methylprednisolone Hydrogen Succinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H34 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methylprednisolone hydrogen succinate, 6-Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone 21-hemisuccinate, Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone succinate, 4-[(11beta,17-Dihydroxy-6alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid, (6alpha,11beta)-21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-(H succinate) (7CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-(hydrogen succinate) (8CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-succinate (6CI), 6alpha-Methylprednisolone 21-succinate, 6alpha-Methylprednisolone hemisuccinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?