Learn More
R&D Systems™ Methylprednisolone
Descripción
Glucocorticoid receptor (GR) agonist. Displays anti-inflammatory and antioxidant properties. Attenuates apoptosis in oligodendrocytes after injury stimuli. Upregulates expression of Bcl-xL via direct binding of the GR/STAT5 complex. Neuroprotective.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylprednisolone |
| CAS | 83-43-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C22H30O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.47 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 374.48 |