Learn More
Metilprednisolona 21-propionato, TRC
Código de producto. 30011694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011694 2.5 g 2.50 g
30005386 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3282302.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138804-88-3
Fórmula molecular C25 H34 O6
Peso molecular (g/mol) 430.53
Sinónimo (6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methyl-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxo-etilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](C)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylprednisolone 21-Propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O6/c1-5-21(29)31-13-20(28)25(30)9-7-17-16-10-14(2)18-11-15(26)6-8-23(18,3)22(16)19(27)12-24(17,25)4/h6,8,11,14,16-17,19,22,27,30H,5,7,9-10,12-13H2,1-4H3/t14-,16-,17-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2355
Porcentaje de pureza >95%