Learn More
Metilprednisolona 21-yoduro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylprednisolone 21-Iodide |
| CAS | 85847-53-6 |
| Fórmula molecular | C22H29IO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (6alpha,11beta)-11,17-Dihydroxy-21-iodo-6-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17-Dihydroxy-21-iodo-6alpha-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29IO4/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CI)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-yodoacetil)-6,10,13-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 484.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.1111 |