Learn More
Metilfroroglucinol, TRC
Código de producto. 30481065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481065 1 g 1 g
30465887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3267151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-03-9
Fórmula molecular C7 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Sinónimo 2-Methyl-1,3,5-benzenetriol, 2,4,6-Trihydroxytoluene, 2-Methyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Methylphloroglucinol, NSC 112934, NSC 72168, Toluene-2,4,6-triol
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,3,5-triol
SMILES Cc1c(O)cc(O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylphloroglucinol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3,8-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0473