Learn More
Sulfóxido de metilfenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylphenothiazine Sulfoxide |
| CAS | 2234-09-5 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10-Methyl-10H-phenothiazine Sulfoxide, 5-Oxide-10-methyl-10H-phenothiazine, 5-Oxide(7CI,8CI)-10-methyl-phenothiazine, 10-Methyl-10H-phenothiazine-5-oxide, 10-Methylphenothiazine-5-oxide, N-Methylphenothiazine-S-oxide, NSC 123 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NOS/c1-14-10-6-2-4-8-12(10)16(15)13-9-5-3-7-11(13)14/h2-9H,1H3 |
| SMILES | CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 10-metilfenotiazina 5-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 229.298 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.056 |