Learn More
Metilparaoxón (grado técnico), TRC
Product Code. 30179182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30179182 100 mg 100 miligramos
30179593 500 mg 500 miligramos
30179645 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30179182 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM318560100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 950-35-6
Fórmula molecular C8 H10 N O6 P
Peso molecular (g/mol) 247.14
Sinónimo Phosphoric acid, dimethyl p-nitrophenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-nitro-, dimethyl phosphate (6CI), 4-Nitrophenyl dimethylphosphate, BAY 11678, Desmethylnitrophos, Dimethyl 4-nitrophenyl phosphate, Dimethyl p-nitrophenyl phosphate, Dimethyl paraoxon, Methyl-E 600, Methylparaoxon, Methylparathion oxon, Paraoxon methyl, p-Nitrophenyl dimethyl phosphate
Nombre IUPAC dimetil (4-nitrofenil) fosfato
SMILES COP(=O)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Paraoxon-methyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0246
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.