Learn More
Sal Sódica de metilparabeno, TRC
Código de producto. 30007364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007364 25 g 25 g
30008537 100 g 100 g
17962875 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33866325G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5026-62-0
Fórmula molecular C8 H7 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 174.13
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, sodium salt (9CI), Benzoic acid, p-hydroxy-, methyl ester, sodium salt (6CI,8CI), Sodium, (p-carboxyphenoxy)-, methyl ester (7CI), 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester sodium salt, Bonomold OMNa, Methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Methyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Methylparaben sodium, Preserval MS, Sodium 4-(methoxycarbonyl)phenoxide, Sodium 4-carbomethoxyphenolate, Sodium methyl 4-hydroxybenzoate, Sodium methyl p-hydroxybenzoate, Sodium methyl para-hydroxybenzoate, Sodium methylparaben, Sodium nipagin, Sodium p-methoxycarbonylphenolate, Sodium p-methoxycarbonylphenoxide, Solparol, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 4-metoxicarbonilfenolato
SMILES [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0293
Porcentaje de pureza >95%