Learn More
Metiloct-3-eno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyloct-3-ene |
| CAS | 116595-25-6 |
| Fórmula molecular | C9H18 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-3-octene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18/c1-4-6-8-9(3)7-5-2/h7H,4-6,8H2,1-3H3/b9-7- |
| SMILES | CCCC\C(=C/CC)\C |
| Peso molecular (g/mol) | 126.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1409 |