Learn More
Hidróxido de metilmercurio(II) 1, M en H2O, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451037 10 mL 10 ml
15471037 1 mL 1 ml
15461037 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013395.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
Como un catalizador de defoliante y epoxidación, como agente desnaturalizante
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184-57-2
Número MDL MFCD00013924
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmercury(II) hydroxide
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 10 mL
Fórmula lineal CH3HgOH
Número UN UN2024
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in H2O