Learn More
Metilmalonil DL-cloruro de carnitina (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30010894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010894 50 mg 50 miligramos
30136570 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31890050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821794-54-1
Fórmula molecular C11H20ClNO6
Peso molecular (g/mol) 297.73
Sinónimo 3-Carboxy-2-(2-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride;
Nombre IUPAC [3-carboxi-2-(2-carboxipropanoxi)propil]-trimetilaziano; cloruro
SMILES CC(C(=O)O)C(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmalonyl DL-Carnitine Chloride (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO6.ClH/c1-7(10(15)16)11(17)18-8(5-9(13)14)6-12(2,3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H-,13,14,15,16);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0979