Learn More
Ácido metilmalónico, TRC
Código de producto. 30003582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003582 1 g 1 g
30005693 50 mg 50 miligramos
30007322 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3188601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-05-2
Fórmula molecular C4 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 118.09
Sinónimo Malonic acid, methyl- (6CI,8CI), Propanedioic acid, methyl- (9CI), 2-Methylpropanedioic acid, 1,1-Ethanedicarboxylic acid, 2-Methylmalonic acid, Isosuccinic acid, Methylmalonic acid, Methylpropanedioic acid, NSC 25201
Nombre IUPAC ácido 2-metilpropanodioico
SMILES CC(C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmalonic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0266
Porcentaje de pureza >95%