Learn More
Methylmalonic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16450999
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450999 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16450999 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103395
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmalonic acid
CAS 516-05-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Methylpropanedioic acid Methylmalonate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 118.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death