Learn More
Ácido metilmalónico-d3, TRC
Código de producto. 30474563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30474563 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30474563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM318862100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-D3-malonic acid
CAS 42522-59-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 2H3 H3 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Methylmalonic Acid D3, Propanedioic acid','methyl-d3- (9CI), 2-(Methyl-d3)propanedioic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(trideuteriometil)propanodioico
Peso molecular (g/mol) 121.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0454
Porcentaje de pureza >95