Learn More
Cloruro de metilmagnesio, 3 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mol
11 mol
Tamaño de la unidad:
0.25 mol
1 mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336049 0.25 mol 0.25 mol
11346049 11 mol 1 mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042101.JS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 676-58-4 | CH3ClMg | 74.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676-58-4
Fórmula molecular CH3ClMg
Peso molecular (g/mol) 74.79
Número MDL MFCD00000468
Clave InChI RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@
PubChem CID 12670
Nombre IUPAC magnesio;carbamida;cloruro
SMILES C[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium chloride
Color Marrón a verde
Forma física Líquido
Cantidad 0.25 mol
Fórmula lineal CH3MgCl
Número UN UN3399
Beilstein 3587199
Temperatura de inflamación -17° (1°F)
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3 M en THF
Olor Ether-like
Envase Frascos ChemSeal™
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Densidad 1.013g/mL