Learn More
Cloruro de metilmagnesio, solución de 3 M (22 % en peso) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10114870 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10560522 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10114870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 252568000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    206.65€ / 800 ml
    Ahorro 41.35€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 676-58-4 | CH3ClMg | 74.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676-58-4 , 109-99-9
Fórmula molecular CH3ClMg
Peso molecular (g/mol) 74.79
Número MDL MFCD00000468
Clave InChI RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@
PubChem CID 12670
Nombre IUPAC Magnesio; carbanide; bromuro
SMILES C[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium chloride
Color Marrón
Nombre de nota 22 wt. % Solution in Tetrahydrofuran
Punto de ebullición 66.0°C
Densidad 1.0100g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.01
Fórmula lineal CH3MgCl
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Líquido
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.79
Porcentaje de pureza 22 to 24%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylmagnesium chloride, 22 wt% solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.