Learn More
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452967 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15452967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087324.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium bromide
CAS 75-16-1
Color Marrón a incoloro
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular CH3BrMg
Fórmula lineal CH3MgBr
Número MDL MFCD00000041
Número UN UN1928
Temperatura de inflamación -40°C (-40°F)
Sinónimo methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[Mg]Br
Nombre IUPAC magnesio;carbamida;bromuro
Peso molecular (g/mol) 119.24
PubChem CID 6349
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M en éter
Olor Ether-like
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Densidad 1.035g/mL