Learn More
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15401707 500 mL 500 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit 15401707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041252.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter tiene una amplia gama de aplicaciones en síntesis orgánica. La alquilación de aldehídos y cetonas es la aplicación más común del reactivo de Grignard. Es un nucleófilo fuerte que puede formar nuevos enlaces carbono-carbono. Al igual que los compuestos de organolitio, es útil para formar enlaces carbono-heteroátomo.
Solubilidad
Soluble en éter, tolueno y tetrahidrofurano. Insoluble en hidrocarburos.
Notas
Es altamente inflamable y reacciona con la humedad o el agua para formar gas metano, por lo que se debe almacenar en recipientes cerrados herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-16-1
Fórmula molecular CH3BrMg
Peso molecular (g/mol) 119.24
Número MDL MFCD00000041
Clave InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 6349
SMILES C[Mg]Br
Spécification
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium bromide
Color Marrón
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal CH3MgBr
Número UN UN1928
Temperatura de inflamación -40°C (-40°F)
Sinónimo methyl magnesium bromide, grignard reagent
Nombre IUPAC magnesio;carbamida;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M en éter
Olor Ether-like
Envase Frascos ChemSeal™
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.035 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.