Learn More
Tocris Bioscience™ Methyllycaconitine citrate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001166 25 mg 25 miligramos
18074262 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001166 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1029/25
Selective α7 neuronal nAChR antagonist
Potent antagonist for α7-containing neuronal nicotinic receptors (Ki = 1.4 nM). Interacts with α4β2 and α6β2 receptors at concentrations > 40 nM. Attenuates METH-induced neurotoxicity in mouse striatum in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351344-10-0
Fórmula molecular C43H58N2O17
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyllycaconitine citrate
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 874.93
Forma física Solid
Pureza 95%
Peso molecular 874.934