Learn More
Metillitio, 3 % de solución en 2-MeTHF/cumeno, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 11996151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11996151 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11916161 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11996151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445841000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-54-4 , 98-82-8 , 96-47-9
Fórmula molecular CH3Li
Peso molecular (g/mol) 21.98
Número MDL MFCD00008253
Clave InChI DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
PubChem CID 2724049
Nombre IUPAC litio; carbanida
SMILES [Li]C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyllithium
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal CH3Li
Temperatura de inflamación −11°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 21.96
Porcentaje de pureza 2.7 to 3.4% (as MeLi) (Total base)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.867
Densidad 0.8670g/mL