Learn More
Solución dde metillitio, 1,6 M en éter dietílico (± 5 % p/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386212 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10409690 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10386212
Marca: Thermo Scientific Acros 188758000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-54-4 , 60-29-7
Fórmula molecular CH3Li
Peso molecular (g/mol) 21.98
Número MDL MFCD00008253
Clave InChI DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
PubChem CID 2724049
SMILES [Li]C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyllithium
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota Low Chloride, 1.6M Solution in Diethyl Ether (+/- 5% w/v)
Fórmula lineal CH3Li
Fieser 01,686; 02,274; 03,202; 05,448; 06,384; 07,242; 08,342; 09,311; 11,340; 12,324; 16,219
Densidad 0.7000g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Nombre IUPAC litio; carbanida
Formula Weight (peso de la fórmula) 21.96
Porcentaje de pureza 4.5 to 5.5% (as MeLi)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.7
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Solución