Learn More
Metilisopseudoionona, TRC
Código de producto. 30475617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475617 100 mg 100 miligramos
30464506 10 mg 10 miligramos
30479518 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM314920100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1117-41-5
Fórmula molecular C14 H22 O
Peso molecular (g/mol) 206.32
Sinónimo Pseudoionone, isomethyl- (5CI), 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one, Isomethylpseudoionone, Methylisopseudoionone
Nombre IUPAC (3E,5E)-3,6,10-trimetilundeca-3,5,9-trien-2-uno
SMILES CC(=CCC\C(=C\C=C(/C)\C(=O)C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylisopseudoionone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-11(2)7-6-8-12(3)9-10-13(4)14(5)15/h7,9-10H,6,8H2,1-5H3/b12-9+,13-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1671