Learn More
Metilisopelletierina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylisopelletierine |
| CAS | 18747-42-7 |
| Fórmula molecular | C9H17NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(1-Methylpiperidin-2-yl)propan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)2/h9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1CC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(1-metilpiperidin-2-il)propan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 155.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.131 |