Learn More
Metilisopelletierina, TRC
Código de producto. 30479856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30479856 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30479856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22308010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylisopelletierine
CAS 18747-42-7
Fórmula molecular C9H17NO
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-(1-Methylpiperidin-2-yl)propan-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)2/h9H,3-7H2,1-2H3
SMILES CN1CCCCC1CC(=O)C
Nombre IUPAC 1-(1-metilpiperidin-2-il)propan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 155.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.131
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.