Learn More
Metilisoeugenol, TRC
Código de producto. 30012135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012135 10 g 10 g
30004876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM36139010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-16-3
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo 4-Propenylveratrole, NSC 46111, 1,2-Dimethoxy-4-(1-propen-1-yl)benzene, 1-Veratryl-1-propene, 3,4-Dimethoxy-beta-methylstyrene, 4-Propenyl-1,2-dimethoxybenzene
SMILES COc1ccc(\C=C\C)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylisoeugenol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+