Learn More
Ácido metiliminodiacético-d4, CDN
Código de producto. 30320752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30320752 0.5 g
30319443 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320752 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND67680.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyliminodiacetic Acid-D4 (diacetic-D4)
CAS 1219803-27-6
Fórmula molecular C5 D4 H5 N O4
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Methyliminodiacetic-d4 Acid, Methyliminodiacetic Acid-D4 (diacetic-D4), N-(Carboxymethyl-d2)-N-methylglycine-2,2-d2
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H9NO4/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])(N(C)C([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[[carboxi(dideuterio)metil]-metilamino]-2,2-dideuterioacético
Peso molecular (g/mol) 151.1539
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0783 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 97% Chemical Purity