Learn More
Ácido metiliminodiacético, MP Biomedicals
Código de producto. 11441116 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11441116 10 g
1 options
Código de producto. 11441116 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520248205
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyliminodiacetic Acid
CAS 4408-64-4
Fórmula molecular C5H9NO4
Cantidad 10 g
Sinónimo n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
Clave InChI XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[carboximetil(metil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 147.13
PubChem CID 20441
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13