Learn More
Metilhidroquinona, TRC
Código de producto. 30477872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477872 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30477872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31253510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylhydroquinone
CAS 95-71-6
Fórmula molecular C7H8O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,5-Dihydroxytoluene, 2,5-Toluenediol, 2-Methyl-1,4-benzenediol, 2-Methyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Methyl-1,4-hydroquinone, 2-Methyl-p-hydroquinone, 2-Methylhydroquinone, 4-Hydroxy-2-methylphenol, M-HQ, Methyl 1,4-dihydroxybenzene, Methyl-p-hydroquinone, Methylhydroquinone, NSC 4962, THQ, Toluhydroquinone, Tolylhydroquinone, m-Methyl-hydroquinone, o-Methylhydroquinone, p-Toluhydroquinol, p-Toluhydroquinone, p-Toluquinol, 1,4-Dihydroxy-2-methylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1cc(O)ccc1O
Peso molecular (g/mol) 124.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0524