Learn More
Sulfato de metilhidrazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378235 5 g 5 g
11388235 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10122.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 302-15-8 | CH8N2O4S | 144.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-15-8
Fórmula molecular CH8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 144.15
Número MDL MFCD00035423
Clave InChI KJDJPXUIZYHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylhydrazine sulfate, methylhydrazine; sulfuric acid, methyl hydrazine sulfate, methyl hydrazine sulphate, hydrazine, methyl-, sulfate, methyl hydrazine; sulfuric acid, ch6n2.h2o4s, methylhydrazine sulphate, dsstox_cid_875, n-methyl hydrazine sulfate
PubChem CID 165286
Nombre IUPAC metilhidrazina; ácido sulfúrico
SMILES CN[NH3+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylhydrazine sulfate
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3693575
Índice Merck 14,6086
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylhydrazine sulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylhydrazine sulphate