Learn More
Metilhexanamina.HCl, Lipomed
Código de producto. 30461960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461960 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461960 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMHA1550HC10
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Metilhexanamina.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylhexanamine hydrochloride
CAS 13803-74-2
Nombres de analitos o componentes Methylhexanamine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H17 N . Cl H
Sinónimo Dimethylamylamine Hydrochloride, 4-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride, DMAA HCl
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CCC(C)CC(C)N
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-metilhexan-2-amina
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 151.68
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.1128 g/mol