Learn More
Metilhexahidroisobenzofurano-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylhexahydroisobenzofuran-1,3-Dione |
| CAS | 25550-51-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methylcyclohexanedicarboxylic Acid Anhydride, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, methyl- (7CI, 8CI), Hexahydromethyl-1,3-isobenzofurandione (ACI), Methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Methylhexahydrophthalic acid anhydride, Methylhexahydrophthalic anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(10)12-8(9)11/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O.CC1CCCC2C1C(=O)OC2=O |
| Peso molecular (g/mol) | 168.18 |
| Porcentaje de pureza | >95 |