Learn More
Clorhidrato de metilguanidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10376244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376244 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10376244 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206840050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylguanidine hydrochloride
CAS 22661-87-6
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H7N3·HCl
Fórmula lineal CH3NHC(=NH)NH2·HCl
Número MDL MFCD00012576
Cantidad 5 g
Beilstein 04, II, 571
Índice Merck 10, 5953
Sinónimo 1-methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hcl, n-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hcl, guanidine, methyl-, hydrochloride, 2-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hydrochloride 1:x, guanidine, methyl-, monohydrochloride, methyl guanidine hcl
Clave InChI VJQCNCOGZPSOQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN=C(N)N.Cl
Nombre IUPAC 2-metilguanidina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 109.56
PubChem CID 146724
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.56
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylguanidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.