Learn More
Clorhidrato de metilguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452879 5 g 5 g
15462879 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60033.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22661-87-6 | C2H8ClN3 | 109.557 g/mol
Methylguanidine hydrochloride can be used in the synthesis of biaryl derivatives which were evaluated as BACE1 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de metilguanidina puede usarse en la síntesis de derivados del biarilo que se evaluaron como inhibidores de BACE1.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml - solución transparente, de incolora a amarilla clara).
Notas
Higroscópico, almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en el congelador a - 20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agente oxidantes y de los agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22661-87-6
Fórmula molecular C2H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 109.557
Número MDL MFCD00012576
Clave InChI VJQCNCOGZPSOQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hcl, n-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hcl, guanidine, methyl-, hydrochloride, 2-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hydrochloride 1:x, guanidine, methyl-, monohydrochloride, methyl guanidine hcl
PubChem CID 146724
Nombre IUPAC 2-metilguanidina; clorhidrato
SMILES CN=C(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylguanidine hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml- clear,colorless to light yellow solution).
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino