Learn More
Tricloruro de metilgermanio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394168 0.5 g 0.50 g
11384168 2 g 2 g
11304178 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041449.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 993-10-2 | CH9Cl3Ge | 200.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tricloruro de metilgermanio se utiliza como precursor en la síntesis de cinco metilgermanatos aniónicos espirocíclicos coordinados, al reaccionar con catecol. También participa en la adsorción fotoquímica del organogermanio en una superficie de silicio atómicamente plana terminada en hidrógeno, en la que se utiliza fuente de iluminación excímera de xenón.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Sensible a la humedad y reacciona violentamente con el agua. Cuando entra en contacto con agua, también se hidroliza. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 993-10-2
Fórmula molecular CH9Cl3Ge
Peso molecular (g/mol) 200.06
Número MDL MFCD00013585
Clave InChI NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
PubChem CID 70436
Nombre IUPAC tricloro(metil)germano
SMILES Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylgermanium trichloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.706 g/mL
Punto de ebullición 111°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Chlorine-like
Fórmula lineal CH3GeCl3
Índice de refracción 1.4685
Cantidad 0.5 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido