Learn More
Metilfelbamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylfelbamate |
| CAS | 22131-25-5 |
| Fórmula molecular | C12H16N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-phenyl-1,3-propanediol Dicarbamate, 2-methyl-2-phenyltrimethylene Ester Carbamic Acid, Felbamate Methyl impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-12(7-17-10(13)15,8-18-11(14)16)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H2,13,15)(H2,14,16) |
| SMILES | O=C(OCC(C=1C=CC=CC1)(C)COC(=O)N)N |
| Nombre IUPAC | Dicarbamato de 2-metil-2-fenilpropano-1,3-diilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.11 |