Learn More
Metileugenol, Mikromol™
Descripción
Metileugenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eugenol Methyl Ether |
| CAS | 93-15-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Eugenol Methyl Ether |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H14 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Benzene, 4-allyl-1,2-dimethoxy- (8CI), Veratrole, 4-allyl- (6CI), 1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)benzene, 1,2-Dimethoxy-4-allylbenzene, 1,3,4-Eugenol methyl ether, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propene, 1-Allyl-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxy-1-(2-propenyl)benzene, 3,4-Dimethoxyallylbenzene, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propene, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propene, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Allylveratrole, Chavibetol methyl ether, Ent 21040, Eugenol methyl ether, Eugenyl methyl ether, Methyl eugenol ether, Methyl eugenyl ether, Methylchavibetol, Methyleugenol, NSC 209528, NSC 8900, O-Methyleugenol, Veratrole methyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC=C)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 1,2-dimetoxi-4-prop-2-enilbenceno |
| Mostrar más |