Learn More
Metileugenol, LoGiCal
Código de producto. 30460305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460305 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460305 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0877.19
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eugenol Methyl Ether
CAS 93-15-2
Nombres de analitos o componentes Eugenol Methyl Ether
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Benzene, 4-allyl-1,2-dimethoxy- (8CI), Veratrole, 4-allyl- (6CI), 1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)benzene, 1,2-Dimethoxy-4-allylbenzene, 1,3,4-Eugenol methyl ether, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propene, 1-Allyl-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxy-1-(2-propenyl)benzene, 3,4-Dimethoxyallylbenzene, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propene, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propene, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Allylveratrole, Chavibetol methyl ether, Ent 21040, Eugenol methyl ether, Eugenyl methyl ether, Methyl eugenol ether, Methyl eugenyl ether, Methylchavibetol, Methyleugenol, NSC 209528, NSC 8900, O-Methyleugenol, Veratrole methyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(CC=C)cc1OC
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-4-prop-2-enilbenceno
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 178.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994 g/mol