Learn More
Tocris Bioscience™ Methylergometrine maleate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001099 250 mg 250 miligramos
18772664 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001099 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0549/250
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064)
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064); uterotonic agent and oxytocic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57432-61-8
Fórmula molecular C24H29N3O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylergometrine maleate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.51
Pureza >98%
Peso molecular 455.511