Learn More
Metilequinoxalina-6-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10632833 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10121172 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632833 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00059EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 23088-23-5
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD00102618
Clave InChI VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-quinoxalinecarboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid, methyl ester, maybridge1_006081, acmc-1cnh9, methyl6-quinoxalinecarboxylate, methyl quinoxaline-7-carboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylicacid, methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester;
PubChem CID 2781239
Nombre IUPAC metil quinoxalina-6-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl quinoxaline-6-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%