Learn More
(-)-Cloruro de metilefedrina, TRC
Código de producto. 17923935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17923935 1 mg 1 miligramo
17971895 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17923935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8505001MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38455-90-2
Fórmula molecular C11H17NOClH
Peso molecular (g/mol) 215.7
Sinónimo (αR)-α-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1), [R-(R*,S*)]-α-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol hydrochloride, (-)-Methylephedrine hydrochloride, L-erythro-Methylephedrine hydrochloride, Methy F, N-Methylephedrine hydrochloride, NSC 42289, L-N-Methylephedrine hydrochloride
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-(dimetilamino)-1-fenilpropano-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Methylephedrine hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11,13H,1-3H3;1H/t9-,11-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.7197