Learn More
Metilefedrina ((1R,2S)-metilefedrina), Mikromol™
Descripción
Metilefedrina ((1R,2S)-metilefedrina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylephedrine |
| CAS | 552-79-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Methylephedrine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methylephedrine, (1R,2S)-Methylephedrine, (-)-Methylephedrine, (-)-N-Methylephedrine, (1R,2S)-(-)-N-Methylephedrine, (1R,2S)-2-Dimethylamino-1-phenyl-1-propanol, (1R,2S)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (1R,2S)-3-Dimethylamino-1-phenyl-1-propanol, (1R,2S)-N-Methylephedrin, (1R,2S)-N-Methylephedrine, L-N-Methylephedrine, N-Methyl-L-ephedrine, N-Methylephedrine, (alphaR)-alpha-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol, [R-(R*,S*)]-alpha-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol, (-)-alpha-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-(dimetilamino)-1-fenilpropan-1-ol |
| Mostrar más |