Learn More
Methyleo-toluate, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10413361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10413361 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10413361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414950250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl o-toluate
CAS 89-71-4
Color Incolora
Densidad 1.0700g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H10O2
Fórmula lineal CH3C6H4COOCH3
Índice de refracción 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00008428
Cantidad 25 g
Sinónimo methyl o-toluate, methyl orthotoluate, o-toluic acid, methyl ester, methyl o-methylbenzoate, methyl toluate, benzoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-methylbenzoic acid methyl ester, o-toluic acid methyl ester, methyl-o-methyl benzoate, 2-methyl methylbenzoate
Clave InChI WVWZECQNFWFVFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Nombre IUPAC 2-metilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 150.177
PubChem CID 33094
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid