Learn More
Metilendiurea, TRC
Código de producto. 30473608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 mg
6 mg
30 mg
Tamaño de la unidad:
3 miligramos
30 miligramos
6 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473608 6 mg 6 miligramos
30469291 3 mg 3 miligramos
30464520 30 mg 30 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3277536MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13547-17-6
Fórmula molecular C3 H8 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 132.12
Sinónimo Urea, N,N''-methylenebis-, Urea, 1,1'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), N,N''-Methylenebis[urea], 1,1'-Methylenebisurea, 1,1'-Methylenediurea, Diureidomethane, M 2U, Methylenebisurea, Methylenediurea, NSC 36621, NSC 643493
Nombre IUPAC (carbamoilamino)metilurea
SMILES NC(=O)NCNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N''-Methylenebisurea
Cantidad 6 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8N4O2/c4-2(8)6-1-7-3(5)9/h1H2,(H3,4,6,8)(H3,5,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0647