Learn More
Ácido metilendifosfónico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462547 25 g 25 g
11442547 1 g 1 g
11452547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14803.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido metilenedifosfónico, >-99 %, CH6O6P2, número CAS-1984-15-2, ácido medrónico, ácido metilenedifosfónico, acide medronique, acidum medronicum, ácido fosfónico, metilenobis, ácido fosfónico de metilenobis, difosfonato de metileno, mdp-bracco, ácido metanedifosfónico, ácido medrónico, 25 g, 1708494
Methylenediphosphonic acid is used as a radioactive imaging agent, which is primarily used in skeletal scintigraphy. Due to its absorption by a variety of tumors, it is useful for the detection of neoplasms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido metilenedifosfónico se utiliza como agente radiactivo de adquisición de imágenes, que se utiliza principalmente en la gammagrafía esquelética. Debido a su absorción por una variedad de tumores, es útil para la detección de neoplasias.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en etanol anhidro. Insoluble en cloruro de metileno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1984-15-2
Fórmula molecular CH4Na2O6P2
Peso molecular (g/mol) 219.96
Número MDL MFCD00002139
Clave InChI RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
PubChem CID 16124
ChEBI CHEBI:43945
Nombre IUPAC ácido fosfonometilfosfónico
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylenediphosphonic acid
Punto de fusión 202°C to 204°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1708494
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5792
Información de solubilidad Soluble in water,dimethylsulfoxide and methanol. Slightly soluble in anhydrous ethanol. Insoluble in methylene chloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176
Porcentaje de pureza ≥99%