Learn More
Ácido metilenodifosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15264684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15264684 5 g Frasco de vidrio 5 g
10562231 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15264684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215070050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1984-15-2
Fórmula molecular CH6O6P2
Peso molecular (g/mol) 176.00
Número MDL MFCD00002139
Clave InChI MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
PubChem CID 16124
ChEBI CHEBI:43945
SMILES OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylenediphosphonic Acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 200.0°C to 204.0°C
Color Azul
Punto de ebullición 82.0°C (6.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2[P(O)(OH)2]2
Cantidad 5 g
Número UN 3261
Beilstein 01,IV,3071
Índice Merck 15,5863
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC ácido fosfonometilfosfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 176
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales húmedos o polvos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylenediphosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.