Learn More
Metilenodiformamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421127 1 g 1 g
11431127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24116.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6921-98-8 | C3H6N2O2 | 102.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6921-98-8
Fórmula molecular C3H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 102.093
Número MDL MFCD00021038
Clave InChI QPJQPYQZFKFTHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylenediformamide, n,n'-methylenebisformamide, n,n'-methylenediformamide, methylenebisformamide, formamide, n,n'-methylenebis, n-formamidomethyl formamide, n,n'-methylenebis formamide, methylene-bis-formamide, n,n-methylenebisformamide, acmc-1b7ve
PubChem CID 81339
Nombre IUPAC N-(formamidometil)formamida
SMILES C(NC=O)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylenediformamide
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1811705
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 97%