Learn More
Dihidrocloruro de metilendiamina, TRC
Código de producto. 30476807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476807 100 mg 100 miligramos
30474583 1 g 1 g
30473096 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260227100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57166-92-4
Fórmula molecular C H6 N2 . 2[H Cl]
Peso molecular (g/mol) 118.99
Sinónimo Methylenediamine Bishydrochloride, Diaminomethane Dihydrochloride
Nombre IUPAC metaniediamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylenediamine Dihydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH6N2.2ClH/c2-1-3;;/h1-3H2;2*1H